Przejdź do
SBR00024
Gotowy roztwór trimetoprimu
Ready Made Solution, 25 mg/mL in DMSO
Synonim(y):
Trimethoprim
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
390,00 zł
292,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18N4O3
Masa cząsteczkowa:
290.32
UNSPSC Code:
51285203
NACRES:
NA.76
292,50 zł
Cena katalogowa390,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
assay
≥98% (HPLC)
form
liquid, ready-to-use solution
concentration
25 mg/mL in DMSO
color
colorless to faint yellow
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C14H18N4O3/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18
InChI key
IEDVJHCEMCRBQM-UHFFFAOYSA-N
General description
Trimetoprim, antybiotyk aminopirymidynowy należący do grupy metoksybenzenów, wykazuje aktywność wobec szerokiego spektrum bakterii tlenowych, zarówno Gram-ujemnych, jak i Gram-dodatnich. Jako syntetyczna pochodna pirymidyny odgrywa wielopłaszczyznową rolę jako inhibitor, ksenobiotyk i alergen, wykazując właściwości przeciwbakteryjne, moczopędne i przeciwpierwotniakowe. Trimetoprim selektywnie celuje w reduktazę dihydrofolianową (DHFR), zmniejszając poziom tetrahydrofolianu, który dostarcza jednostki jednowęglowe kluczowe dla procesów biosyntezy, w tym nukleotydów, białek i pantotenianu, zwłaszcza w mikroorganizmach prokariotycznych.
Ponadto jest często stosowany w połączeniu z sulfametoksazolem (sc-208405) w celu skutecznego hamowania wzrostu Staphylococcus aureus, działając jako inhibitor reduktazy dihydrofolianowej. Ten wszechstronny związek znajduje zastosowanie w metabolomice, biologii komórki i badaniach biochemicznych.
Application
Trimetoprim jest stosowany w końcowym stężeniu ~4 μg / ml w celu uzyskania aktywności przeciwbakteryjnej.
Biochem/physiol Actions
Sposób działania: Trimetoprim jest inhibitorem bakteryjnej reduktazy dihydrofolianowej (DHFR), zakłócając konwersję dihydrofolianu (DHF) do tetrahydrofolianu (THF). THF jest niezbędnym prekursorem w szlaku syntezy tymidyny, a zakłócenie tego szlaku hamuje syntezę bakteryjnego DNA. Powinowactwo trimetoprimu do bakteryjnego DHFR jest kilka tysięcy razy większe niż jego powinowactwo do ludzkiego DHFR.
Spektrum aktywności: Skuteczny wobec bakterii Gram-ujemnych, Gram-dodatnich i prątków
Niektóre z patogenów, wobec których trimetoprim może być skuteczny, obejmują:
  • Escherichia coli (E. coli)
  • Staphylococcus aureus (w tym oporny na metycylinę Staphylococcus aureus lub MRSA)
  • Streptococcus pneumoniae
  • Haemophilus influenzae
  • Enterococcus faecalis
  • Gatunki Klebsiella
  • Gatunki Proteus
Features and Benefits
  • Wysokiej jakości antybiotyk odpowiedni do wielu zastosowań badawczych
  • Idealny do badań z zakresu biologii komórki, metabolomiki i biochemii.
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T0667
description
Ready Made Solution, 25 mg/mL in DMSO
description
≥98%
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, mycobacteria, Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria, mycobacteria
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
form
ready-to-use solution, liquid
form
powder
biological source
synthetic
biological source
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)