Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
1340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
lyophilized powder, solid
species reactivity
viral
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
SARS coronavirus ... S(43740568)
General description
Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) lub (2019-nCoV) to nowy koronawirus, który pojawił się w grudniu 2019 roku i od tego czasu zaraził miliony ludzi na całym świecie.1 Białko Spike (znane również jako białko S) jest najlepiej zbadanym z białek koronawirusów, ponieważ zawiera domenę wiążącą receptor (RBD) dla ligandu na błonie komórkowej gospodarza (białko ACE2), a także ma epitopy rozpoznawane przez komórki T i B.
Application
Peptyd może być stosowany w różnych technikach immunochemicznych, w tym Immunoblottingu i Elisa.
Biochem/physiol Actions
Białko Spike (znane również jako białko S) jest trimeryczną glikoproteiną typu I, która znajduje się na błonie wirionu, nadając mu wygląd korony. Białko ma dwie podjednostki: S1, czyli cebulkę, która zawiera RBD3-10; oraz S2, czyli łodygę, odpowiedzialną za fuzję wirionu z błoną komórkową gospodarza. Głównym receptorem dla SARS-CoV i SARS-CoV-2 na błonie komórek docelowych jest enzym konwertujący angiotensynę 2 (ACE2), metalopeptydaza obecna na błonie wielu komórek, w tym m.in. pneumocytów typu I i II, enterocytów jelita cienkiego, komórek kanalików proksymalnych nerek, komórek śródbłonka tętnic i żył oraz mięśni gładkich tętnic.15-16
Epitop SARS-COV-2-Spike-RBD (480-499) to syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji aminokwasowej regionu Spike RBD (GeneID: QHD43416.1) w pozycjach 480-499. Peptydy pochodzące z białka SARS-COV-2-Spike-RBD mogą być rozpoznawane przez przeciwciała przeciwko białku SARS-CoV-2-Spike.
Physical form
Dostarczany jako liofilizowany proszek Czystość: ≥95% (HPLC)
Preparation Note
Produkt należy przechowywać w temperaturze -20 °C. Po wstępnym rozmrożeniu zaleca się przechowywanie peptydu w podwielokrotnościach roboczych w temperaturze -20 °C. Zalecany roztwór do rozmrażania: Woda.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy towarzyszącej produktom, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt. Ten produkt nie został przetestowany ani zweryfikowany w żadnych dodatkowych zastosowaniach, typach próbek, w tym w zastosowaniach klinicznych. Warunki eksperymentalne muszą być określone empirycznie przez użytkownika. Nasza gwarancja na przeciwciała obejmuje wyłącznie przetestowane zastosowania określone w niniejszym dokumencie oraz warunki przedstawione w naszych informacjach o produkcie i nie obejmuje publikacji.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity viral | species reactivity viral | species reactivity SARS coronavirus | species reactivity - |
| form lyophilized powder, solid | form lyophilized powder, solid | form - | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| Gene Information SARS coronavirus ... S(43740568) | Gene Information SARS coronavirus ... S(43740568) | Gene Information SARS coronavirus ... S(43740568) | Gene Information - |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| target post-translational modification unmodified | target post-translational modification unmodified | target post-translational modification unmodified | target post-translational modification unmodified |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?