Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.83
1600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
3CL, fluorogeniczny peptyd substratowy proteazy Mpro, AFC-Peptide substrate, lyophilized
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Ten fluorogeniczny peptyd jest substratem dla głównej proteazy z SARS-Cov2, proteazy 3CL (Mpro). Substrat ten umożliwia pomiar aktywności proteazy 3CL przy użyciu standardowego czytnika płytek lub spektrofotometru. Proteolityczne rozszczepienie przez proteazę 3CL spowoduje uwolnienie fluorescencyjnej grupy AFC z peptydu (sekwencja TSAVLQ). Po uwolnieniu uzyskuje się wzrost fluorescencji (wzbudzenie = 400 nm, emisja = 505 nm).
Peptyd: Thr-Ser-Ala-Val-Leu-Gln-AFC
Liofilizowany z 0,1% TFA wH2O.
Peptyd: Thr-Ser-Ala-Val-Leu-Gln-AFC
Liofilizowany z 0,1% TFA wH2O.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form - | form amorphous solid | form solid |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?