Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
human
880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Exbumin™ to wysokiej czystości rekombinowana albumina surowicy ludzkiej o wysokiej reaktywności lizyny. Zawiera niski poziom agregatów albuminy i lipidów oraz wysokie stężenie wolnej merkaptoalbuminy Tiol/Cys-34. Ta pochodząca z USA rHSA jest wolna od zwierząt.
Application
Exbumin™ to rHSA o najwyższej czystości dostępny na rynku, zoptymalizowany pod kątem najbardziej wymagających zastosowań.
- solubilizacja lub biokoniugacja cząsteczek
- kriokonserwacja iPSC i hESC
Biochem/physiol Actions
Albumina surowicy funkcjonuje jako białko nośnikowe dla steroidów, kwasów tłuszczowych i hormonów tarczycy. Są one również niezbędne w regulacji koloidalnego ciśnienia osmotycznego krwi. Jest dodawana jako składnik do klasycznych i niestandardowych preparatów pożywek. Albuminy surowicy chronią komórki przed stresem fizycznym lub wywołanym przez toksyny.
Features and Benefits
Exbumin™ nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego i jest produkowany przy użyciu dobrych praktyk produkcyjnych w zakładzie posiadającym certyfikat ISO9001:2015.
Zalety
Zalety
- Wysoka zawartość merkaptoalbuminy (tiol wolny od Cys34)
- Niska zawartość lipidów
- Wysoka reaktywność lizyny
- Eliminuje dodatki pochodzenia zwierzęcego
- Bezpieczny i przyjazny dla przepisów
- Zapewnia dobrze zdefiniowaną i spójną pożywkę dla komórek macierzystych
- Surowce, sprzęt produkcyjny i opakowania są certyfikowane jako wolne od krwi i zwierząt.
Packaging
10 ml w plastikowej butelce
Legal Information
rHSA produkowany w USA przez InVitria US Pat 10618951, 10981974 i 11492389.
Optibumin is a trademark of InVitria
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mol wt monomer ~67 kDa | mol wt monomer calculated mol wt 66478 Da | mol wt - | mol wt monomer calculated mol wt 66478 Da |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumina ludzka
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?