Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
human
Form:
powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Impurities:
Endotoxin, tested
Concentration:
>96%
2560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
Quality Segment
form
powder
mol wt
monomer ~67 kDa
concentration
>96%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
Endotoxin, tested
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Exbumin™ to wysokiej czystości rekombinowana albumina surowicy ludzkiej o wysokiej reaktywności lizyny. Zawiera niski poziom agregatów albuminy i lipidów oraz wysokie stężenie wolnej merkaptoalbuminy Tiol/Cys-34. Ta pochodząca z USA rHSA jest wolna od zwierząt.
Application
ExbuminInvitria to rekombinowana ludzka surowica, która działa jako białko nośnikowe dla kwasów tłuszczowych i czynników wzrostu. Jest dodawana jako składnik do klasycznych i niestandardowych preparatów pożywek. Ten rekombinowany wariant jest zalecany do stosowania w badaniach farmakologicznych nad wchłanianiem, dystrybucją, metabolizmem i wydalaniem (ADME); hodowli komórkowej; badaniach nad dostarczaniem leków; i kriokonserwacji komórek. Zaobserwowano, że ExbuminInvitria poprawia wydajność wielu typów komórek.
Biochem/physiol Actions
Albumina surowicy funkcjonuje jako białko nośnikowe dla steroidów, kwasów tłuszczowych i hormonów tarczycy. Są one również niezbędne w regulacji koloidalnego ciśnienia osmotycznego krwi. Albuminy surowicy chronią komórki przed stresem fizycznym lub wywołanym przez toksyny.
Features and Benefits
Exbumin™ nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego i jest wytwarzany przy użyciu dobrych praktyk produkcyjnych w zakładzie posiadającym certyfikat ISO9001:2015. Exbumina jest również stosowana do utrzymania żywotności tkanek podczas kriokonserwacji lub przechowywania.
Zalety
Zalety
- Eliminuje dodatki pochodzenia zwierzęcego
- Bezpieczny i przyjazny dla przepisów
- Zapewnia dobrze zdefiniowaną i spójną pożywkę dla komórek macierzystych
- Surowce, sprzęt produkcyjny i opakowania są certyfikowane jako wolne od krwi i zwierząt
Packaging
5 g w plastikowej butelce
Preparation Note
Aby przygotować roztwory podstawowe, należy delikatnie rozpuścić Exbumin w DPBS, PBS lub pożywce podstawowej w stężeniu 50-100 mg/ml. W razie potrzeby pozostawić Exbumin do całkowitego rozpuszczenia na noc w temperaturze 4°C w ciemnym otoczeniu. Zaleca się sterylizację za pomocą filtra 0,8 μm, a następnie filtra 0,2 μm. Płynne roztwory mogą być przechowywane przez 4 tygodnie w temperaturze 4°C w ciemności.
Other Notes
Exbumin jest znakiem towarowym firmy InVitria
Legal Information
rHSA produkowany w USA przez InVitria US Pat 10618951, 10981974 i 11492389.
Exbumin is a trademark of InVitria
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form powder | form solution | form lyophilized powder | form liquid |
| impurities Endotoxin, tested | impurities - | impurities HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative, ≤0.007% Fatty Acids | impurities HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumina ludzka
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?