Przejdź do
SAE0154
Gotowe rozwiązanie E64
Non-freezing solution, 1 mg/mL
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
654,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
Form:
ready-to-use solution
654,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
ready-to-use solution
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
E-64 jest inhibitorem proteazy cysteinowej, który skutecznie hamuje różne proteazy cysteinowe, takie jak: katepsyna K, katepsyna L, katepsyna S znana również jako N-[N-(L-3-trans-karboksyoksiran-2-karbonylo)-L-leucyl]-agmatyna, E-64 został wyizolowany z pleśni Aspergillus japonicus TPR-64.
Biochem/physiol Actions
E-64 jest wysoce selektywnym, silnym i nieodwracalnym inhibitorem proteaz cysteinowych. Grupa trans-epoksysukcynylowa E-64 jest jego aktywną cząsteczką i nieodwracalnie wiąże się z aktywną grupą tiolową wielu proteaz cysteinowych, takich jak papaina, aktynidaza oraz katepsyny B, H i L, tworząc wiązanie tioeterowe.
Preparation Note
Ten gotowy roztwór E-64 jest dostarczany jako zastrzeżony roztwór niezamarzający o stężeniu 2,8 mM.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E3132SAE0153M5353
E-64 protease inhibitor
Sigma-Aldrich
E3132
E-64
form
ready-to-use solution
form
powder
form
ready-to-use solution
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)