Przejdź do
SAE0102
Antytrombina III ludzka
recombinant,carrier-free,expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
AT-III, AT3, AT3D, ATIII, ATIII-R2, Członek C rodziny serpin1, Inhibitor czynnika Xa, Kofaktor heparyny, SERPINC1, Serpin-C1, THPH7
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
quality
IC50 ≤ 5 nM antithrombin III
impurities
≤1.0 EU/μg (LAL test)
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Mierzona zdolnością antytrombiny III do hamowania aktywności trombiny w obecności heparyny.
Rekombinowana ludzka antytrombina III (AT-III) jest wyrażana w ludzkich komórkach HEK 293 jako glikoproteina o obliczonej masie cząsteczkowej 49 kDa (aminokwasy 33-464). Białko to jest wytwarzane w ludzkich komórkach, bez udziału surowicy. System ekspresji w komórkach ludzkich umożliwia glikozylację i fałdowanie podobne do ludzkiego, a także często wspiera wyższą specyficzną aktywność białka. Białko jest produkowane bez sztucznych znaczników.
Application
Ten rekombinowany ludzki produkt AT-III może być stosowany do badania sposobu działania enzymu, a także jego potencjalnych inhibitorów. Może być również stosowany jako standard, np. w teście aktywności antytrombiny i/lub w badaniach in vivo.
Biochem/physiol Actions
Antytrombina III (AT-III) lub Serpin C1 to glikoproteina będąca inhibitorem proteazy serynowej, należąca do nadrodziny Serpin. Antytrombina III inaktywuje kilka składników układu krzepnięcia, IIa, IXa, a głównie trombinę i czynnik Xa. Aktywność hamująca antytrombiny III jest nasilana i zwiększana przez heparynę polisacharydową. Oprócz znoszenia krzepnięcia, stwierdzono również, że antytrombina III tłumi mediatory prozapalne, częściowo poprzez swoje działanie przeciwzakrzepowe. Wrodzony niedobór antytrombiny powoduje utratę aktywności antytrombiny III i prowadzi do zakrzepicy. W związku z tym ludzki enzym antytrombina III może być przepisywany w leczeniu i zapobieganiu chorobie zakrzepowo-zatorowej, a także w zapobieganiu okołooperacyjnej i okołoporodowej chorobie zakrzepowo-zatorowej.
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ECM002E5546SRP3318
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in CHO cells
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (HPLC), ≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized
impurities
≤1.0 EU/μg (LAL test)
impurities
≤1 EU/μg endotoxin, tested
impurities
Endotoxin, tested
impurities
endotoxin, tested
UniProt accession no.
P01008
UniProt accession no.
P07996
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P05155
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)