Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2500 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352202
Form:
aqueous solution
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
27 kDa
1850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
27 kDa
concentration
≥25,000 units/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Proteazy SUMO to enzymy, które specyficznie rozszczepiają potranslacyjną modyfikację białka (PTM) znaną jako mały modyfikator związany z ubikwityną (SUMO). SUMO należy do klasy PTM ubikwityny i / lub białek podobnych do ubikwityny (UBL). Proteazą SUMO jest proteaza specyficzna dla Ubl 1 (Ulp1) z Saccharomyces cerevisiae. Był to pierwszy z tej klasy enzymów, który został wyizolowany. Proteaza SUMO rozszczepia specyficznie cząsteczkę SUMO w sposób "bezbliznowy". Po rozpoznaniu trzeciorzędowej struktury ubikwitynopodobnej domeny SUMO, proteaza SUMO hydrolizuje wiązanie peptydowe w sekwencji x-Gly-Gly-x po wiązaniu Gly-Gly, na C-końcu domeny SUMO. Oprócz rozszczepiania naturalnych białek zmodyfikowanych SUMO, proteaza SUMO jest wykorzystywana do rozszczepiania rekombinowanych białek fuzyjnych SUMO. Domena SUMO jest znanym znacznikiem fuzyjnym zwiększającym rozpuszczalność, stosowanym w ekspresji białek rekombinowanych. Ponieważ ta rekombinowana proteaza nie zawiera żadnego znacznika do oczyszczania białek, może być stosowana do rozszczepiania na kolumnie związanego białka fuzyjnego SUMO. Proteaza Sumo ze znacznikiem biotynowym może być łatwo usunięta pod koniec reakcji trawienia.
Application
Ten znakowany biotyną produkt proteazy SUMO jest przeznaczony do rozszczepiania białek fuzyjnych SUMO na kolumnie. Metoda ta specyficznie rozszczepia interesujące białko z białka fuzyjnego SUMO związanego z kolumną, pozostawiając domenę SUMO związaną z kolumną powinowactwa (np. kolumną Ni-NTA) i eluując tylko interesujące białko. Ta metoda jest korzystna dla rozszczepienia po elucji z kilku powodów:
Eliminuje większość zanieczyszczeń zwykle związanych z oczyszczaniem na kolumnach Ni-chelatujących.
Ta znakowana biotyną proteaza SUMO została enzymatycznie biotynylowana bez wpływu na jej aktywność proteolityczną. Nie zawiera żadnego dodatkowego znacznika do oczyszczania białek (np. znacznika histydynowego lub GST).
Eliminuje większość zanieczyszczeń zwykle związanych z oczyszczaniem na kolumnach Ni-chelatujących.
- Umożliwia znacznie łagodniejsze warunki elucji, z dodatkową elastycznością w składzie buforu elucyjnego.
- Pomoc w zapobieganiu agregacji i inaktywacji białek.
- Po rozszczepieniu proteaza może być skutecznie usunięta przy użyciu dowolnych kulek sprzężonych z awidyną lub streptawidyną.
Ta znakowana biotyną proteaza SUMO została enzymatycznie biotynylowana bez wpływu na jej aktywność proteolityczną. Nie zawiera żadnego dodatkowego znacznika do oczyszczania białek (np. znacznika histydynowego lub GST).
Other Notes
Jedna jednostka enzymu jest zdefiniowana jako ilość, która przetnie 90% ze 100 pmol SUMO-GST w ciągu 1 godziny w temperaturze 30°C.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥90% | assay - |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant - |
| concentration ≥25,000 units/mL | concentration - | concentration 0.8-1.2 mg/mL | concentration - |
| mol wt 27 kDa | mol wt 27 kDa | mol wt 22 kDa | mol wt - |
| form aqueous solution | form lyophilized powder | form aqueous solution | form buffered aqueous solution |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?