Przejdź do
SAE0095
Agrin Human
Recombinant, cell culture tested, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
AGRN, Proteoglikan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1810,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in HEK 293 cells
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
attachment assay, measured by the ability of the immobilized agrin to support the adhesion of PC12 cells
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
suitability
endotoxin tested
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Rekombinowany ludzki C-końcowy Agrin ulega ekspresji w ludzkich komórkach HEK 293 jako glikoproteina o obliczonej masie cząsteczkowej 87 kDa (aminokwasy Ala1260-Pro2045, z N-końcowym znacznikiem His). Białko zredukowane DTT migruje jako polipeptyd ∼100 kDa na SDS-PAGE z powodu glikozylacji. Białko to jest wytwarzane w ludzkich komórkach, bez surowicy. System ekspresji w komórkach ludzkich umożliwia glikozylację i fałdowanie podobne do ludzkiego, a także często zapewnia wyższą bioaktywność białka.
Biochem/physiol Actions
Agryna jest dużym zewnątrzkomórkowym proteoglikanem siarczanu heparanu, który bierze udział w tworzeniu połączenia nerwowo-mięśniowego.
Agryna wyzwala agregację receptorów acetylocholiny poprzez kinazę specyficzną dla mięśni (MuSK) i kompleks receptora białka 4 związanego z receptorem lipoprotein o niskiej gęstości (Lrp4).
Agryna jest wymagana do pełnej zdolności regeneracyjnej serc noworodków myszy.
Wykazano, że rekombinowana agryna promuje proliferację kardiomiocytów in vitro, co zbadano na indukowanych mysich i ludzkich pluripotencjalnych komórkach macierzystych. Wykazano, że rekombinowana agryna in vivo promuje regenerację serca po indukcji zawału mięśnia sercowego u dorosłych myszy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAE0075E5546ECM002
description
Recombinant, cell culture tested, expressed in HEK 293 cells
description
recombinant, ≥10 U/mg, expressed in HEK 293 cells
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
suitability
endotoxin tested
suitability
-
suitability
-
suitability
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)