Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 454,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
41106212
454,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
storage temp.
−20°C
Application
The Oxyrase® Enzyme System in OxyFluor™ removes dissolved oxygen effectively and efficiently. This significantly reduces or eliminates the formation of oxygen free radicals under conditions employed for fluorescent microscopy and results in brighter cell images. OxyFluor™ provides a protective effect for the biological material being studied and is an excellent solution for live cell imaging and cell culture applications.
Biochem/physiol Actions
OxyFluor™ is used at a 1:100 dilution. Lactate is a convenient substrate at 10 mM to 20 mM concentration.
Other Notes
There are no reports of Oxyrase® having an adverse effect on biological systems. Oxyrase® does not produce toxic compounds in the course of reducing oxygen to water.
Legal Information
OxyFluor is a trademark of Oxyrase, Inc.
Oxyrase is a registered trademark of Oxyrase, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?