Przejdź do
SAE0013
Oxyrase ® dla bulionu
Synonim(y):
OB
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
495,00 zł
6 x 10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
612,00 zł
520,20 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
801,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
495,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Oxyrase for Broth to sterylny preparat enzymatyczny wykorzystujący system enzymatyczny Oxyrase do wytwarzania warunków beztlenowych w różnych bakteriologicznych podłożach bulionowych. Oxyrase for Broth ułatwia wzrost beztlenowców, na przykład w celu ożywienia liofilów. Oxyrase for Broth to gotowy do użycia produkt, który sprawia, że bulion staje się beztlenowy w ciągu 10-15 minut, a po upływie tego czasu nadal usuwa tlen z przestrzeni nad pojemnikiem.
Application
Oxyrase® do bulionu został użyty we wzmocnionych podłożach klostridialnych w celu zapewnienia beztlenowego środowiska do hodowli Bifidobacterium adolescentis.[1] Został on również użyty jako składnik pożywki do PMM/obrazowania w eksperymentach mikroskopii beztlenowej w celu usunięcia tlenu.[2]
Biochem/physiol Actions
Oxyrase® dla bulionu jest przydatny do hodowli gatunków takich jak Shigella sonnei i Shewanella oneidensis.[3][4]Zapewnia również warunki beztlenowe do hodowli gatunków takich jak Escherichia coli, Staphylococcus aureus i Pseudomonas aeruginosa.[5]
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20 °C. (Przechowywanie długoterminowe)
Analysis Note
Oxyrase zawiera białko wiążące penicylinę, które może zakłócać działanie penicyliny i niektórych pokrewnych antybiotyków.
Legal Information
Oxyrase is a registered trademark of Oxyrase, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAE0058701221.40197
Quality Level
200
Quality Level
100, 200
Quality Level
200
Quality Level
200
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-25°C
storage temp.
10-30°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Precautions for use and storage of oxyrase?
    1 answer
    1. The storage and handling of this material can be found on the material Safety Datasheet. This product should be stored at -20 °C. For safety information, please refer to the SDS by using the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/documents-search?tab=sds
      Helpful?
  2. What is the recommended concentration of oxyrase in broth? I plan to add it to Todd Hewitt broth for better growing strep species. Once the oxyrase in TH broth is made, at what temperature should it be stored? And how long will it be viable? Thanks!
    1 answer
    1. The recommended concentration of oxyrase in broth is 0.1 mL of the product added aseptically to each 1.0 mL of prepared sterile broth medium. After preparation, the oxyrase in Todd Hewitt broth should be stored at 4 °C. The viability of the product can vary, but it is generally recommended to use it within a few weeks for optimal performance.