Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 813,00 zł |
5 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2690,00 zł |
Informacje o tej pozycji
813,00 zł
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
form
lyophilized powder
specific activity
≥5.0 units/mg solid
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥5.0 units/mg solid | description recombinant, expressed in E. coli | description Cholesterol Oxidase, Streptomyces sp. CAS 9028-76-6, is a native cholesterol oxidase that catalyzes the oxidation of cholesterol to cholesterone and hydrogen peroxide. | description Type VII, lyophilized powder, ≥150 units/mg solid |
| specific activity ≥5.0 units/mg solid | specific activity ≥5 units/mg protein | specific activity ≥40 U/mg, ≥3 units/mg solid | specific activity ≥150 units/mg solid |
| form lyophilized powder | form solid | form lyophilized solid | form lyophilized powder |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Glutamate Oxidase from Streptomyces sp.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?