Merck
SAB5700485
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-DPYSL2-T514 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
CRMP-2, CRMP2, DHPRP2, DPYSL2, DRP-2, DRP2, N2A3, ULIP-2, ULIP2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
58
62
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
2.63 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr514)
informacje o genach
human ... DPYSL2(1808)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the collapsin response mediator protein family. Collapsin response mediator proteins form homo- and hetero-tetramers and facilitate neuron guidance, growth and polarity. The encoded protein promotes microtubule assembly and is required for Sema3A-mediated growth cone collapse, and also plays a role in synaptic signaling through interactions with calcium channels. This gene has been implicated in multiple neurological disorders, and hyperphosphorylation of the encoded protein may play a key role in the development of Alzheimer′s disease. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene.
Immunogen
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding T514 of human DPYSL2
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Przechowywanie i stabilność
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1