Przejdź do
SAB5201702
Monoklonalny anty-Hsf1- Atto 594
clone 10H4, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anty-HSTF1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2660,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
Atto 594 conjugate
Clone:
10H4, monoclonal
Application:
ELISA, ICC, IP, WB
Citations:
-
2660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
Atto 594 conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
10H4, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen predicted mol wt 85 kDa
species reactivity
human, hamster, rat, guinea pig, rabbit, mouse, monkey, bovine
concentration
1 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Hsf1(15499)
Immunogen
Oczyszczone rekombinowane mysie białko HSF1
Features and Benefits
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Physical form
PBS pH 7,4, 50% glicerol, 0,1% azydek sodu
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB5201720SAB5201700SAB5201699
description
clone 10H4, purified immunoglobulin
description
clone 4B4, purified immunoglobulin
description
clone 10H4, purified immunoglobulin
description
clone 10H4, purified immunoglobulin
clone
10H4, monoclonal
clone
4B4, monoclonal
clone
10H4, monoclonal
clone
10H4, monoclonal
species reactivity
human, hamster, rat, guinea pig, rabbit, mouse, monkey, bovine
species reactivity
human, bovine, mouse, rat, guinea pig, rabbit, monkey, hamster
species reactivity
rat, monkey, rabbit, mouse, bovine, hamster, human, guinea pig
species reactivity
rabbit, hamster, monkey, bovine, human, guinea pig, rat, mouse
conjugate
Atto 594 conjugate
conjugate
Atto 594 conjugate
conjugate
Atto 488 conjugate
conjugate
Atto 390 conjugate
Gene Information
mouse ... Hsf1(15499)
Gene Information
mouse ... Hsf1(15499)
Gene Information
mouse ... Hsf1(15499)
Gene Information
mouse ... Hsf1(15499)
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monoklonalny anty-Hsf1- Atto 594
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)