Przejdź do
SAB5201699
Monoklonalny anty-Hsf1- Atto 390
clone 10H4, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anty-HSTF1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2600,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
Atto 390 conjugate
Clone:
10H4, monoclonal
Application:
ELISA, ICC, IP, WB
Citations:
-
2600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
Atto 390 conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
10H4, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen predicted mol wt 85 kDa
species reactivity
rabbit, hamster, monkey, bovine, human, guinea pig, rat, mouse
concentration
1 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Hsf1(15499)
Immunogen
Oczyszczone rekombinowane mysie białko HSF1
Features and Benefits
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Physical form
PBS pH 7,4, 50% glicerol, 0,1% azydek sodu
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB5201717SAB5201702SAB5201708
description
clone 10H4, purified immunoglobulin
description
clone 4B4, purified immunoglobulin
description
clone 10H4, purified immunoglobulin
description
clone 10H4, purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Gene Information
mouse ... Hsf1(15499)
Gene Information
mouse ... Hsf1(15499)
Gene Information
mouse ... Hsf1(15499)
Gene Information
mouse ... Hsf1(15499)
clone
10H4, monoclonal
clone
4B4, monoclonal
clone
10H4, monoclonal
clone
10H4, monoclonal
species reactivity
rabbit, hamster, monkey, bovine, human, guinea pig, rat, mouse
species reactivity
monkey, mouse, rabbit, bovine, guinea pig, human, rat, hamster
species reactivity
human, hamster, rat, guinea pig, rabbit, mouse, monkey, bovine
species reactivity
guinea pig, mouse, monkey, human, rabbit, hamster, rat, bovine
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
conjugate
Atto 390 conjugate
conjugate
Atto 390 conjugate
conjugate
Atto 594 conjugate
conjugate
Allophycocyanin conjugate
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monoklonalny anty-Hsf1- Atto 390
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)