Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2630,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
Atto 594 conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
S360A-24, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen predicted mol wt 60 kDa
species reactivity
human, rat
concentration
1 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ATF4(468)
Immunogen
Features and Benefits
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| clone S360A-24, monoclonal | clone S360A-24, monoclonal | clone S360A-24, monoclonal | clone S360A-24, monoclonal |
| Gene Information human ... ATF4(468) | Gene Information human ... ATF4(468) | Gene Information human ... ATF4(468) | Gene Information human ... ATF4(468) |
| conjugate Atto 594 conjugate | conjugate Atto 488 conjugate | conjugate unconjugated | conjugate phycoerythrin (R-PE) conjugate |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| species reactivity human, rat | species reactivity human, rat | species reactivity human, rat | species reactivity rat, human |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?