Merck
SAB4700944
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IFNgamma
clone 4S.B3
Synonim(y):
IFN-gamma, Interferon gamma
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4S.B3, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, nonhuman primates
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
nr dostępu
NM_000619.2
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IFNG(3458)
Opis ogólny
The mouse monoclonal antibody 4S.B3 recognizes IFN-gamma, a 16-25 kDa cytokine produced by activated Th1 cells and NK cells. Binds both glycosylated and non-glycosylated protein.
Immunogen
Interferon gamma derived from human leukocytes
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.