Merck
SAB4700791
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD137 antibody produced in mouse
clone 4B4-1
Synonim(y):
4-1BB, 41BB, TNFRSF9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4B4-1, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, nonhuman primates
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2 μg/mL
nr dostępu
NP_001552.2
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNFRSF9(3604)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The mouse monoclonal antibody 4B4-1 recognizes a conformational epitope on CD137, an approximately 40 kDa type I transmembrane protein of the TNFR family expressed mainly on activated T cells.
Immunogen
Recombinant human CD137 ectodomain
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.