Przejdź do
SAB4200865
Przeciwciało anty-ProGDF11 produkowane u królików
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GDF11 Czynnik wzrostu/różnicowania 11 Białko kościotwórcze11 (bmp11)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
731,00 zł
100 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1850,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Species reactivity:
mouse, rat
Technique(s):
immunoblotting: 1:500-1:1000 using rat PC12 cell line
Application:
Citations:
5
731,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Segment
form
liquid
species reactivity
mouse, rat
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
immunoblotting: 1:500-1:1000 using rat PC12 cell line
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Czynnik różnicowania wzrostu 11 (GDF11) ulega ekspresji w wielu tkankach, w tym między innymi w mięśniach szkieletowych, trzustce, nerkach, układzie nerwowym i siatkówce. Krążące poziomy GDF11 i zawartość białka w tkankach są dość zmienne i zależą od stanów patologicznych lub wieku.1 GDF11 znany również jako białko morfogenetyczne kości 11 (BMP-11), mRNA jest tłumaczony na białko prekursorowe, które jest przetwarzane przez specyficzne proteazy generujące dojrzały GDF11 (C-końcowy, 12,5 kDa) i pro-domenę (N-końcowy, 30,1 kDa). GDF11 dzieli 89% homologii sekwencji aminokwasów z GDF8, jednak ekspresja GDF8 w tkankach ludzkich jest ograniczona do mięśnia sercowego i mięśni szkieletowych,2 podczas gdy GDF11 ulega ekspresji we wszystkich tkankach.3 Chociaż istnieje wysoka homologia między dojrzałym GDF8 i GDF11, pro-domeny obu białek mają tylko 54% homologii. Pro-domena ma fundamentalne znaczenie dla prawidłowego fałdowania białek, tworzenia wiązań dwusiarczkowych i eksportu homodimerów,4,5 co sugeruje różnice w procesie potranslacyjnym.
Application
Przeciwciało może być stosowane w różnych technikach immunochemicznych, w tym w Immunoblottingu. Wykrywanie pasma Pro GDF11 za pomocą immunoblottingu jest specyficznie hamowane przez immunogen.
Biochem/physiol Actions
GDF11 wykorzystuje kanoniczne receptory i białka SMAD do sygnalizacji. Dimer GDF11 (dwusiarczkowy homodimer fragmentów karboksy-końcowych) wiąże receptory aktywiny typu II A lub B (ActRIIA, ActRIIB), białka o aktywności kinazy serynowo-treoninowej.
Przeciwciało Anti-Pro GDF11 specyficznie rozpoznaje Pro GDF11 pochodzenia ludzkiego.
Physical form
Dostarczany jako roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu jako środek konserwujący.
Preparation Note
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do jednego miesiąca. W celu dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Disclaimer
O ile w naszym katalogu nie określono inaczej, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro , zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA069609HPA015498SAB4500560
species reactivity
mouse, rat
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
liquid
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
technique(s)
immunoblotting: 1:500-1:1000 using rat PC12 cell line
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunohistochemistry: 1:500-1:1000
technique(s)
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
technique(s)
ELISA: 1:40000, western blot: 1:500-1:1000
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)