SAB3701426
Monoclonal Anti-AKT pS473 antibody produced in mouse
clone 17F6.B11, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-8 hydroxy 2’ deoxyguanosine antibody, Anti-C-AKT, Anti-PKB, Anti-Protein kinase B, Anti-RAC-PK-alpha
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
17F6.B11, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, monkey, rat, human
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AKT1(207)
Specyficzność
Immunogen
Cechy i korzyści