Merck
SAB3700115
Sigma-Aldrich
Anti-Dog IgG (H+L)-Fluorescein antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
FITC
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
fluorescein conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Postać
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
dog
metody
direct immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Specyficzność
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Dog IgG coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Fluorescein, Anti-Goat Serum, Dog IgG and Dog Serum.
Immunogen
Dog IgG whole molecule
Właściwości fizyczne
Antibody format: IgG
Postać fizyczna
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Rekonstytucja
Reconstitute with 1.0 mL deionized water (or equivalent).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Taylor Estes Gin et al.
Journal of veterinary internal medicine, 35(2), 954-964 (2021-02-27)
Leishmania infantum infections are reported in foxhounds throughout the United States (US) and Canada, but only rarely in other dog breeds. A seroprevalence report from 2006 documented leishmaniosis in foxhounds (8.9%) tested in the US between 2000 and 2003. All