Merck
SAB2109130
Sigma-Aldrich
Anti-ADORA2A (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
ADORA2, RDC8, hA2aR
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
45 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
canine, mouse, rat, rabbit, bovine, human, horse, guinea pig
stężenie
0.5 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADORA2A(57396)
Opis ogólny
ADORA2A is one of several receptor subtypes for adenosine. The activity of the protein, a G-protein coupled receptor family member, is mediated by G proteins which activate adenylyl cyclase. ADORA2A is abundant in basal ganglia, vasculature and platelets and it is a major target of caffeine.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human ADORA2A
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: MESQPLPGERARSTLQKEVHAAKSLAIIVGLFALCWLPLHIINCFTFFCP
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide