SAB1401023
Monoclonal Anti-ATP6V1B1 antibody produced in mouse
clone 3G11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ATP6B1, MGC32642, RTA1B, VATB, VMA2, VPP3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3G11, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATP6V1B1(525)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MAMEIDSRPGGLPGSSCNLGAAREHMQAVTRNYITHPRVTYRTVCSVNGPLVVLDRVKFAQYAEIVHFTLPDGTQ