Przejdź do
S9514
Superose® 12 Prep Grade
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
125 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3990,00 zł
3391,50 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
MDL number:
3391,50 zł
Cena katalogowa3990,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
suspension
Quality Segment
particle size
20-40 μm (wet)
pore size
1,000-300,000 Da fractionation range (globular proteins)
storage temp.
2-8°C
Application
Superose® 12 prep grade is used for protein chromatography, gel filtration chromatography and gel filtration media. Superose® 12 prep grade has been used to purify and characterize a haemolysin of Actinomyces pyogenes as well as a fibrinogenase from Vipera lebetina (desert adder) venom. Superose® 12 prep grade has also been used for the isolation and characterization of an extracellular protease of Actinomyces pyogenes.
Physical form
Suspension in 20% ethanol
aqueous ethanol suspension
Other Notes
Highly cross-linked beaded agarose
Legal Information
Superose is a registered trademark of Cytiva
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GE17-0536-01GE17-0489-01GE29323952
particle size
20-40 μm (wet)
particle size
30 μm
particle size
30 μm
particle size
~30 μm
pore size
1,000-300,000 Da fractionation range (globular proteins)
pore size
-
pore size
-
pore size
40000 kDa exclusion limit, 5-5000 kDa fractionation range (globular proteins)
form
suspension
form
-
form
-
form
prepacked column
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
100.4 - 109.4 °F
flash_point_c
38 - 43 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)