Przejdź do
S8826
Semax
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
ACTH (4-7), Pro-Gly-Pro trifluoroacetate salt, L-Methionyl-L-a-glutamyl-L-histidyl-L-phenylalanyl-L-prolylglycyl-L-proline trifluoroacetate salt, Met-Glu-His-Phe-Pro-Gly-Pro
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
715,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H51N9O10S · xC2HF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
813.92 (free base basis)
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
715,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
H2O: >2 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CSCC[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)NCC(=O)N4CCC[C@H]4C(O)=O
InChI
1S/C37H51N9O10S.C2HF3O2/c1-57-16-13-24(38)32(50)42-25(11-12-31(48)49)33(51)43-26(18-23-19-39-21-41-23)34(52)44-27(17-22-7-3-2-4-8-22)36(54)46-15-5-9-28(46)35(53)40-20-30(47)45-14-6-10-29(45)37(55)56;3-2(4,5)1(6)7/h2-4,7-8,19,21,24-29H,5-6,9-18,20,38H2,1H3,(H,39,41)(H,40,53)(H,42,50)(H,43,51)(H,44,52)(H,48,49)(H,55,56);(H,6,7)/t24-,25-,26-,27-,28-,29-;/m0./s1
InChI key
UAXRUQRHZBYPHF-IGCYJKAMSA-N
General description
Semax regulates the expression and the activation of the hippocampal (brain-derived neurotrophic factor) BDNF/(tropomyosin receptor kinase B) trkB system. It enhances selective attention at the time of information reception, increases memory consolidation and stimulates learning abilities. Semax is an active element of SEMAX drugs, which is used for the treatment of brain hypoxia and ischemia. It stimulates the activity of choline acetyltransferase.[1] Semax exhibits properties of the melanocortin (MC) receptor antagonist.
Biochem/physiol Actions
Semax (Met-Glu-His-Phe-Pro-Gly-Pro) is an analog of the adrenocorticotropin fragment (4-10). It activates the transcription of neurotrophins and has neuroprotective and nootropic activity.
Semax is a neuroprotective ACTH (4-10) analog.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P1319H3042SML1460
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
color
white to tan
color
-
color
white to off-white
color
white to off-white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)