Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 764,00 zł |
0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3440,00 zł 2924,00 zł |
Informacje o tej pozycji
764,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 46 kDa
species reactivity
human, rat, mouse, guinea pig
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:5,000 using 4% paraformaldehyde (with picric acid/glutaraldehyde)-fixed, frozen, rat brain sections., microarray: suitable, western blot (chemiluminescent): 1:2,000 using a rat brain membrane fraction extract
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TACR1(6869)
mouse ... Tacr1(21336)
rat ... Tacr1(24807)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form whole antiserum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form IgG fraction of antiserum |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mol wt antigen 46 kDa | mol wt - | mol wt antigen 116 kDa | mol wt antigen 60 kDa |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?