Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 601,00 zł |
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Biological source:
rat
Origin:
USA origin
Sterility:
sterile
Form:
frozen liquid
Shipped in:
dry ice
601,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rat
Quality Segment
sterility
sterile
form
frozen liquid
origin
USA origin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Rat serum supports the reaggregation of rat islet cells into tridimensional pseudo islets useful for transplantation studies.[1] It functions as an inhibitor of the non-specific binding of rat antibodies in immunochemical techniques.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source rat | biological source human | biological source human | biological source human |
| sterility sterile | sterility - | sterility sterile-filtered | sterility - |
| origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin | origin - |
| form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?