Przejdź do
S6701
SF-11
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-(4-Ethoxyphenyl)-4-(hydroxydiphenylmethyl)-1-piperidinecarbothioamide, SID 17507305
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H30N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.60
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
2430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOc1ccc(NC(=S)N2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4)cc1
InChI
1S/C27H30N2O2S/c1-2-31-25-15-13-24(14-16-25)28-26(32)29-19-17-23(18-20-29)27(30,21-9-5-3-6-10-21)22-11-7-4-8-12-22/h3-16,23,30H,2,17-20H2,1H3,(H,28,32)
InChI key
PMEQBGAGFZDWQX-UHFFFAOYSA-N
Application
SF-11 may be used in NPY Y2 receptor-mediated studies.
Biochem/physiol Actions
Radioligand studies reveal that SF-11 also targets 5-HT2B and dopamine transporter.1
SF-11 is a potent, selective NPY Y2 receptor antagonist; brain-penetrant.
Features and Benefits
This compound is featured on the Neuropeptide Y Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
V3890SML1817G0544
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: soluble >5 mg/mL at 60 °C
color
white to off-white
color
-
color
white to beige
color
white
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)