S5944
S-15176 difumarate salt
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
N-[(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxy-1-thiophenyl)]-3-propyl-N′-(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine difumarate salt
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
solid
rozpuszczalność
DMSO: soluble 16 mg/mL
H2O: insoluble
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C\C(O)=O.OC(=O)\C=C\C(O)=O.COc1ccc(CN2CCN(CCCSc3cc(c(O)c(c3)C(C)(C)C)C(C)(C)C)CC2)c(OC)c1OC
InChI
1S/C31H48N2O4S.2C4H4O4/c1-30(2,3)24-19-23(20-25(27(24)34)31(4,5)6)38-18-10-13-32-14-16-33(17-15-32)21-22-11-12-26(35-7)29(37-9)28(22)36-8;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h11-12,19-20,34H,10,13-18,21H2,1-9H3;2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1+
Klucz InChI
ANXPOPNCJIJXJW-LVEZLNDCSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3