Staurosporin can induce apopotosis in Jurkat cells (106/ml) at 1 ug/ml following a 1-2 hour incubation at 37°C. For the release of microparticles from apoptotic Jurkat cells, use staurosporin at 1 uM for 107 cells/ml. Please see the reference below for further details. Apoptosis 15(5):586, 2010.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1330,00 zł |
0.5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3660,00 zł |
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1330,00 zł
Nazwa produktu
Staurosporine from Streptomyces sp., Molecular Biology, ≥95% (HPLC)
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN[C@@H]1C[C@@H]2O[C@@](C)([C@@H]1OC)n3c4ccccc4c5c6CNC(=O)c6c7c8ccccc8n2c7c35
InChI
1S/C28H26N4O3/c1-28-26(34-3)17(29-2)12-20(35-28)31-18-10-6-4-8-14(18)22-23-16(13-30-27(23)33)21-15-9-5-7-11-19(15)32(28)25(21)24(22)31/h4-11,17,20,26,29H,12-13H2,1-3H3,(H,30,33)/t17-,20?,26-,28+/m1/s1
InChI key
HKSZLNNOFSGOKW-ZGQXJOJZSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay >98% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| antibiotic activity spectrum fungi | antibiotic activity spectrum neoplastics | antibiotic activity spectrum fungi | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, parasites |
| grade Molecular Biology | grade - | grade - | grade - |
| mode of action enzyme | inhibits | mode of action enzyme | inhibits | mode of action enzyme | inhibits | mode of action protein synthesis | interferes |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Staurosporine from Streptomyces sp.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
8032-32-4 + 75-09-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What concentration of Staurosporin is used for the release of microparticles from apoptotic cells?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.