Przejdź do
S4503
DL-Serine hydroxamate
≥97% (TLC), suitable for ligand binding assays
Synonim(y):
SHX
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2140,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6830,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H8N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.11
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
DL-Serine hydroxamate, seryl-tRNA synthetase inhibitor
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CO)C(=O)NO
InChI
1S/C3H8N2O3/c4-2(1-6)3(7)5-8/h2,6,8H,1,4H2,(H,5,7)
InChI key
LELJBJGDDGUFRP-UHFFFAOYSA-N
Application
Serine has been used as an inhibitor of seryl-tRNA synthetase.[1][2] DL-Serine hydroxamate is used to induce metabolic synthesis of guanosine 3′-diphosphate 5′-diphosphate (ppGpp) in E. coli by amino acid starvation.[3] It is also used to synchronize cell cycle in E. coli cultures by inhibition of tRNA charging.[4]
Biochem/physiol Actions
Serine is involved in the one-carbon unit metabolism. It is associated with the biosynthesis of cysteine, ceramide, phosphatidylserine, purine and pyrimidine. In bacteria, it participates in tryptophan synthesis. Gluconeogenesis, one of the important biochemical processes, involves serine, particularly in ruminants. Protein phosphorylation is one such event that utilizes serine. Glycine, a metabolic product of serine, serves as an antioxidant and a neurotransmitter. D-serine is known to activate the N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors of the brain. Serine hydroxamate, a structural analogue of serine prevents seryl-tRNA (transfer ribonucleic acid) charging and thereby decreases phospholipid and nucleic acid synthesis in Escherichia coli.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A6262C3647A7772
description
seryl-tRNA synthetase inhibitor
description
-
description
-
description
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
>98% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)