Przejdź do
S4199
Seppro™ Dilution buffer
Synonim(y):
Tris (hydroxymethyl) aminomethane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
595,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41106500
595,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
Application
Seppro™ Dilution buffer has been used as a dilution buffer for IgY immunodepletion studies.
Seppro™ Dilution buffer [Tris (hydroxymethyl) aminomethane] is a reagent qualified for use in Seppro™ protein preparation and separation systems.
Legal Information
Seppro is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S4449S4324S2454
description
-
description
-
description
-
description
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)