As provided, Product S4027 is typically known for its use in size-exclusion chromatography applications where protein binding capacity is not a product specification because the separation mechanism is based on molecular sieving rather than specific binding interactions.
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 639,00 zł |
Informacje o tej pozycji
639,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
fibers
Quality Segment
Application
Sulfoksyetyloceluloza jest stosowana w chromatografii białek, chromatografii jonowymiennej i mediach kationowymiennych. Sulfoksyetyloceluloza została użyta do oczyszczenia i scharakteryzowania białka przenoszącego fosfatydyloinozytol z ludzkich płytek krwi oraz do oczyszczenia kwaśnej DNazy (DNazy II) ze śledziony świni.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description fibers | description - | description extent of labeling: ~2.6 mol cyanoethylation per mol cellulose (D.S.) | description for column chromatography |
| form fibers | form powder | form shavings | form microcrystalline |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Hi, What is it protein binding capacity per ml of the resin (for example DNase1)? Thank you, Eldar