Przejdź do
S3917
Single-strand Binding Protein from Escherichia coli
>95% (SDS-PAGE), Molecular Biology, Single strand binding protein to enhance PCR specificity
Synonim(y):
SSB
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
0.1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
678,00 zł
0.5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2760,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.52
MDL number:
Form:
liquid
Assay:
>95% (SDS-PAGE)
678,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
liquid
technique(s)
whole genome amplification: suitable
color
colorless
foreign activity
DNase and RNase, none detected
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Single-strand Binding Protein is a homotetramer, found in E. coli during the event of DNA metabolism.
Application
Single-strand Binding Protein from Escherichia coli has been used in in vitro RNA/Single-Strand Binding Protein (SSB) complex formation assays and in protein purification to determine integrity and functionality of the integron attC sites.
Binds with high specificity to single-stranded DNA. Can be useful in enhancing the specificity of PCR and in enabling the sequencing of problematic DNA templates.
Biochem/physiol Actions
Single-strand Binding Protein (SSBP) exhibits high affinity towards single stranded DNA important for DNA metabolic processes. Single-stranded DNA-binding protein hSSB1 is critical for genomic stability and assists the delivery of primers during the formation of lagging standard. It also prevents the formation of inhibitory secondary structures in the exposed lagging-strand of DNA during replication. SSBP mediates the recruitment of other proteins to their sites of function on DNA.
Physical form
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.5 M NaCl, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM DTT, 50% glycerol
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F3174D9380D4889
description
>95% (SDS-PAGE), Molecular Biology, Single strand binding protein to enhance PCR specificity
description
≥90% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution, >20,000 units/mg protein, suitable for genomic analysis
description
buffered aqueous glycerol solution
description
Genomic, unsheared
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
form
liquid
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
lyophilized powder
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-93-1
CAS No.
9002-93-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)