Przejdź do
S3567
SB 415286
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-[(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)­amino]-4-(2-nitrophenyl)-1H-pyrrol-2,5-dione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
733,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H10N3O5Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
359.72
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
733,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear, H2O: insoluble
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(NC2=C(C(=O)NC2=O)c3ccccc3[N+]([O-])=O)cc1Cl
InChI
1S/C16H10ClN3O5/c17-10-7-8(5-6-12(10)21)18-14-13(15(22)19-16(14)23)9-3-1-2-4-11(9)20(24)25/h1-7,21H,(H2,18,19,22,23)
InChI key
PQCXVIPXISBFPN-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
SB 415286 was used to treat neuroblastoma cells and study the effect of GSK-3 inhibition on cell proliferation.[1]
Biochem/physiol Actions
Glycogen synthase kinase-3 (GSK-3) inhibitor.
SB 415286 is a small molecule inhibitor of GSK-3 in muscle and fat cells. SB 415286 induces activation of glycogen synthase and regulates the transport glucose.[2] SB 415286 reduces the systemic inflammation induced by endotoxic shock in rat model of acute colitis.[3] It increases the axonal growth and promotes the recovery of injured adult CNS neurons.[4] SB 415289 is implicated in inducing chromosome instability when used as therapeutic agents.[5]
Features and Benefits
This compound is featured on the GSK-3 and PKB/Akt pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Legal Information
Sold for research purposes under agreement from GlaxoSmithKline.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S3442SML1906SML1722
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear, H2O: insoluble
solubility
DMSO: soluble 20 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
yellow to orange
color
orange
color
white to beige
color
white to beige
Gene Information
human ... GSK3A(2931), GSK3B(2932)
Gene Information
human ... GSK3A(2931), GSK3B(2932)
Gene Information
-
Gene Information
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)