Przejdź do
S2667
Sequa-brene
gelatinous solid
Synonim(y):
Hexadimethrine bromide, Polybrene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
483,00 zł
410,55 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.26
MDL number:
410,55 zł
Cena katalogowa483,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
gelatinous solid
Quality Segment
packaging
vial of 75 mg Sequa-brene (5 mg NaCl added)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrCCCBr.N(CCCCCCN(C)C)(C)C
InChI
1S/C10H24N2.C3H6Br2/c1-11(2)9-7-5-6-8-10-12(3)4;4-2-1-3-5/h5-10H2,1-4H3;1-3H2
InChI key
KZKAYEGOIJEWQB-UHFFFAOYSA-N
Application
Used as a protein/peptide carrier for protein sequencing.
Preparation Note
See data sheet for preparation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
107689H9268C0636
form
gelatinous solid
form
-
form
-
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
packaging
vial of 75 mg Sequa-brene (5 mg NaCl added)
packaging
-
packaging
-
packaging
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hello. Please  tell me how to dissolve Sequa-brene and how much to load on Protein Sequencer PPSQ-51A. Thank you. 
    1 answer
    1. Information on the reconstitution and use of this product in a protein sequencing application is described on the datasheet: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/105/961/s2667dat.pdf