Merck
150-05F
Ludzkie komórki mięśni szkieletowych: HSkMC, płodowe
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human skeletal muscle (normal limb)
Growth mode:
Adherent
Morphology:
Skeletal muscle
Relevant disease(s):
muscular dystrophy
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human skeletal muscle (normal limb)
Quality Segment
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46
morphology
Skeletal muscle
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
muscular dystrophy
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia na konkretne partie nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Ludzkie komórki mięśni szkieletowych (HSkMC) są izolowane z mięśni szkieletowych kończyn od dorosłych lub płodowych dawców. Ludzkie komórki mięśni szkieletowych mogą ulegać różnicowaniu, aby wykazywać miofilamenty aktyny i miozyny. HSkMC stanowią przydatny system modelowy do badania wielu aspektów funkcjonowania mięśni i chorób. Komórki mięśni szkieletowych odgrywają kluczową rolę w metabolizmie glukozy i cukrzycy, dlatego wybrane partie HSkMC poddawane są dodatkowej charakterystyce w celu wykazania sygnalizacji AMPK i reakcji na stymulację insuliną.
Application
metabolizm lipidów i glukozy, ćwiczenia, działanie insuliny, sygnalizacja komórkowa
Biochem/physiol Actions
Mięsień (kończyna)
Preparation Note
  • 3. pasaż, >500 000 komórek w pożywce podstawowej zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
  • Może być hodowany przez co najmniej 15 podwojeń
Prosimy o zapoznanie się z HSkMC Culture Protocol.
Other Notes
Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)