Przejdź do
R8129
Renin Substrate Tetradecapeptide porcine
≥97% (HPLC), suitable for LC/MS and MALDI-TOF
Synonim(y):
Angiotensinogen 1-14, Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-leu-Val-Tyr-Ser
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
0.5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
308,00 zł
231,00 zł
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
576,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3610,00 zł
2707,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C85H123N21O20
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1759.01
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
231,00 zł
Cena katalogowa308,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Renin Substrate Tetradecapeptide porcine, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
technique(s)
LC/MS: suitable, MALDI-TOF: suitable
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(C)C(NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(N)CC(O)=O)C(C)C)C(=O)NC(Cc2cnc[nH]2)C(=O)N3CCCC3C(=O)NC(Cc4ccccc4)C(=O)NC(Cc5cnc[nH]5)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(Cc6ccc(O)cc6)C(=O)NC(CO)C(O)=O
InChI
1S/C85H123N21O20/c1-11-48(10)70(105-78(119)62(35-51-23-27-55(109)28-24-51)100-80(121)68(46(6)7)103-72(113)57(19-15-29-91-85(87)88)94-71(112)56(86)38-67(110)111)82(123)101-64(37-53-40-90-43-93-53)83(124)106-30-16-20-66(106)79(120)98-60(33-49-17-13-12-14-18-49)74(115)97-63(36-52-39-89-42-92-52)76(117)95-58(31-44(2)3)73(114)96-59(32-45(4)5)77(118)104-69(47(8)9)81(122)99-61(34-50-21-25-54(108)26-22-50)75(116)102-65(41-107)84(125)126/h12-14,17-18,21-28,39-40,42-48,56-66,68-70,107-109H,11,15-16,19-20,29-38,41,86H2,1-10H3,(H,89,92)(H,90,93)(H,94,112)(H,95,117)(H,96,114)(H,97,115)(H,98,120)(H,99,122)(H,100,121)(H,101,123)(H,102,116)(H,103,113)(H,104,118)(H,105,119)(H,110,111)(H,125,126)(H4,87,88,91)
InChI key
XJFQCYIFOWHHFN-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C9781G2269P5801
description
≥97% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥97% (HPLC), synthetic
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
LC/MS: suitable, MALDI-TOF: suitable
technique(s)
-
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
white
color
white
color
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)