Przejdź do
R3757
Reactive Yellow 3−Agarose
saline suspension
Synonim(y):
C.I.13245
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4460,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
MDL number:
4460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
saline suspension
Quality Segment
extent of labeling
1-5 mg per mL
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
capacity
≥500 units/mL binding capacity (citrate synthase)
storage temp.
2-8°C
Application
Reactive Yellow 3-agarose is used in affinity chromatography, protein chromatography and dye resins. Reactive Yellow 3-agarose has been used in immunohistochemical localization studies to show where tyramine N-(hydroxycinnamoyl)transferase (THT) polypeptides occur in opium poppy. Reactive Yellow-agarose has also been used to purify human cholesteryl ester transfer protein.
Physical form
Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.091961.039921.04302
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
400
form
saline suspension
form
solid
form
powder
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
capacity
≥500 units/mL binding capacity (citrate synthase)
capacity
-
capacity
-
capacity
-
extent of labeling
1-5 mg per mL
extent of labeling
-
extent of labeling
-
extent of labeling
-
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
-
matrix
-
matrix
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)