Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3600,00 zł
biological source
rat pulmonary artery (healthy adult)
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
morphology
smooth muscle
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cardiovascular diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Komórki mięśni gładkich tętnicy płucnej szczura (RPASMC) stanowią przydatny model in vitro do badania komórkowych i molekularnych mechanizmów nadciśnienia płucnego charakteryzującego się hiperproliferacją komórek mięśni gładkich tętnicy płucnej.
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
- 2. pasaż, >500 000 komórek w podłożu rat Smooth Muscle Cell Basal Medium zawierającym 10% FBS i 10% DMSO
- Może być hodowany przez co najmniej 12 podwojeń
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| morphology smooth muscle | morphology smooth muscle | morphology smooth muscle | morphology smooth muscle |
| relevant disease(s) cardiovascular diseases | relevant disease(s) cardiovascular diseases | relevant disease(s) cardiovascular diseases | relevant disease(s) cardiovascular diseases |
| biological source rat pulmonary artery (healthy adult) | biological source Porcine pulmonary artery | biological source rat aorta (healthy adult tunica intima and media) | biological source bovine pulmonary artery (tunica intima and media) |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| growth mode Adherent | growth mode Adherent | growth mode Adherent | growth mode Adherent |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?