Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 853,00 zł |
Informacje o tej pozycji
853,00 zł
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001134, traceable to USP 1598201
API family
raloxifene
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 500 mg
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cl[H].Oc1ccc(cc1)-c2sc3cc(O)ccc3c2C(=O)c4ccc(OCCN5CCCCC5)cc4
InChI
1S/C28H27NO4S.ClH/c30-21-8-4-20(5-9-21)28-26(24-13-10-22(31)18-25(24)34-28)27(32)19-6-11-23(12-7-19)33-17-16-29-14-2-1-3-15-29;/h4-13,18,30-31H,1-3,14-17H2;1H
InChI key
BKXVVCILCIUCLG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ESR2(2100)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description solid |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| packaging pkg of 500 mg | packaging - | packaging - | packaging - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Raloxifene Hydrochloride
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?