Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1800,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1800,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -50 to -65°, c = 0.2 in methanol
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)c1ccc(COC(=O)N2CCC[C@H](C2)c3cccc(OC(C)(C)C(O)=O)c3)cc1
InChI
1S/C26H33NO5/c1-18(2)20-12-10-19(11-13-20)17-31-25(30)27-14-6-8-22(16-27)21-7-5-9-23(15-21)32-26(3,4)24(28)29/h5,7,9-13,15,18,22H,6,8,14,16-17H2,1-4H3,(H,28,29)/t22-/m1/s1
InChI key
CSLFIHDRJSTULR-JOCHJYFZSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥30 mg/mL | solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to off-white | color white to off-white | color white to beige | color white to beige |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?