PZ0123
Synonim(y):
CP 20961, N,N-Dioctadecyl-N′,N′-bis(2-hydroxyethyl)-1,3-diaminopropane, N,N-Dioctadecyl-N′,N′-bis(2-hydroxyethyl)propanediamine
Właściwości
100
≥97% (HPLC)
powder
white to off-white
DMSO: ≥5 mg/mL (with warming to 60 °C for 5 minutes)
room temp
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)CCCN(CCO)CCO
1S/C43H90N2O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-36-44(38-35-39-45(40-42-46)41-43-47)37-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h46-47H,3-43H2,1-2H3
WXNRAKRZUCLRBP-UHFFFAOYSA-N
Opis
Pokaż różnice
1 of 1
Sigma-Aldrich
Avridine
SML1229
2′,3′-cGAMP sodium salt
SML0688
PO1
799718
AlPhos
≥98% (HPLC)
-
≥95%
−20°C
2-8°C
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
white to beige
faintly pink to red
11 - Combustible Solids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Nie widzisz odpowiedniej wersji?