The product is stable at -20 °C for 2 years from the assay date, which can be found on the lot specific CoA. The solution will not freeze in -20 °C storage and can be used directly from the freezer. Our experts have collected additional stability information that show ReadyShield® products are stable for at least one month at 4 °C, or for at least one week at 25 °C (room temperature).
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 556,00 zł |
Informacje o tej pozycji
556,00 zł
Nazwa produktu
ReadyShield® Koktajl inhibitorów proteazy, Safe for Proteomic Mass Spectrometry applications
Quality Segment
form
ready-to-use solution
input
general use null
solubility
water: soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Ten koktajl jest dostarczany jako gotowy do użycia roztwór przy użyciu zastrzeżonej formuły niezamrażającej.
Features and Benefits
- Nie zamarza podczas przechowywania, co zapewnia szybkie i wygodne użycie.
- Inhibitory zostały wybrane tak, aby nie zakłócały analiz LC-MS.
- Zakręcane fiolki z możliwością ponownego zamknięcia.
- Może być przechowywany w lodówce przez około 1 miesiąc lub w temperaturze pokojowej przez tydzień.
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form ready-to-use solution | form ready-to-use solution | form ready-to-use solution | form ready-to-use solution |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility water: soluble | solubility water: soluble | solubility water: soluble | solubility water: soluble |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ReadyShield® Koktajl inhibitorów proteazy
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the recommended storage temperature for ReadyShield® products?
1 answer-
Helpful?
-
-
Do ReadyShield® inhibitor cocktails include EDTA?
1 answer-
No, all the cocktails are EDTA-free. Alternative metalloprotease inhibitors are included in the cocktail when needed, depending on the sample type. EDTA can be added if it does not interfere with the downstream purification or activity of your protein of interest. Please explore the reagent offerings below for recommended, ready-to-use EDTA products.