Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder or solid
Storage temp.:
−20°C
3380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Poly(deoxyguanylic-deoxycytidylic) acid (poly(dG-dC)) undergoes salt dependent conformational transition. Under high-salt, it exists as a left-handed double helix and at low-salt it displays B-DNA conformation. However on immobilization, poly(dG-dC) takes up A DNA form.
Application
Poly(deoxyguanylic-deoxycytidylic) acid sodium salt has been used:
- in electrophoretic mobility shift assay of transcription factor IIIB complex
- as synthetic copolymers for circular dichroism (CD) spectroscopy studies[1]
- as a positive control in liquid scintillation counting
Poly(deoxyguanylic-deoxycytidylic) acid (Poly(dG-dC) • Poly(dG-dC)) is an alternating copolymer, self-complementary, double-stranded DNA model for conformational studies of DNA structure dynamics and drug interaction.
Other Notes
Alternating copolymer; self-complementary, form double-stranded complex
One unit will yield an A260 of 1.0 in 1.0 ml 20 mM sodium phosphate/100 mM NaCl, pH 7.0 (1cm light path).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source synthetic (organic) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder or solid | form powder | form liquid | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?