Przejdź do
P8913
Phospholipase A2 from bovine pancreas
lyophilized powder, ≥20 units/mg protein
Synonim(y):
Lecithinase A, PLA2, Phosphatidylcholine 2-acylhydrolase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
679,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
EC Number:
232-637-7
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
≥20 units/mg protein
679,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥20 units/mg protein
composition
Protein, 5-20% biuret
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
Phospholipase A2 from bovine pancreas is a calcium-dependent lipolytic enzyme.[1]
Application
Phospholipase A2 from bovine pancreas has been used to determine rat renal proximal tubular segments (PTS) viability during oxygenation and hypoxia-reoxygenation and to study the impact of phospholipase A2 on tubular cell triglyceride levels.
Biochem/physiol Actions
Hydrolyzes the β-ester bond of zwitterionic glycerophospholipids. Preferred substrates are phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine, and their plasmalogen analogues. Phosphatidylinositol and phosphatidylserine are also hydrolyzed. Aggressively attacks phospholipids in membranes of intact cells.
Packaging
Package size based on protein content
Physical form
Contains Tris buffer salts.
Analysis Note
Protein determined by biuret.
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of soybean L-α-phosphatidylcholine to L-α-lysophosphatidylcholine and a fatty acid per min at pH 8.0 and 37 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P6534C3766T6763
Gene Information
cow ... PLA2G1B(282457)
Gene Information
pig ... PLA2G1B(445525)
Gene Information
-
Gene Information
cow ... TRYP8(282603)
specific activity
≥20 units/mg protein
specific activity
≥600 units/mg protein
specific activity
≥200 units/g protein
specific activity
≥8,500 BAEE units/mg protein (biuret)
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
form
powder
UniProt accession no.
P00593
UniProt accession no.
P00592
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
Q29463
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
wgk
WGK 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)