Przejdź do
P9208
Polymyxin Acylase from Pseudomonas sp.
≥0.1 units/mg solid
Synonim(y):
Peptide N-fatty acylase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥0.1 units/mg solid
Biological source:
bacterial (Pseudomonas spp.)
5090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bacterial (Pseudomonas spp.)
Quality Segment
form
solid
specific activity
≥0.1 units/mg solid
relevant disease(s)
cancer
storage temp.
−20°C
Application
Polymyxin acylase, from Pseudomonas sp., is a N-myristoyl cleaving enzyme that has been used to determine the N-myristoyl peptide sequence [1] and may be useful in cancer research since it has antitumor activity against murine and human tumor cells [2].
Biochem/physiol Actions
Polymyxin acylase, from Pseudomonas sp. deacylates polymyxin group antibiotics and long-chain fatty acyl groups of proteins. Polymyxin acylase has an affinity for long-chain fatty acyl proteins in human carcinoma cells [2].
Analysis Note
Crude actone powder;
Other Notes
One unit will hydrolyze 1 μmole of N-octanoyl-5-aminovaleric acid per min at pH 8.0 at 37°C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
62336H150662335
specific activity
≥0.1 units/mg solid
specific activity
≥160 U/mg
specific activity
≥15 units/mg protein
specific activity
≥1200 U/mg
biological source
bacterial (Pseudomonas spp.)
biological source
bacterial (Pseudomonas spp.)
biological source
bacterial (Pseudomonas testosteroni)
biological source
bacterial (Pseudomonas spp.)
form
solid
form
powder
form
lyophilized solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)