Przejdź do
P8791
Polyglycine
mol wt 500-5,000
Synonim(y):
Glycine homopolymer
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
2510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized powder
Quality Segment
mol wt
500-5,000
color
white to light yellow
mp
300 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
Application
Polyglycine has been used as an external intensity standard for measuring cross polarization (CP) nuclear magnetic resonance (NMR) spectrum measurements and ion mobility mass spectrometry. It is suitable for use as a model for UV resonance Raman spectroscopy studies.
Biochem/physiol Actions
Polyglycine exists in two forms, namely the polyglycine I (PGI) with anti-parallel β-sheet structure and polyglycine II (PGII) with extended 31-helix. It is a most flexible polypeptide with minimal steric hindrance and its solubility increases in the presence of lithium ions. It is present in mammals and plants. Polyglycine stretch associated with the chloroplast membrane protein, Toc5 is essential for envelop sorting.
Preparation Note
Prepared by phosphorylation.
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P7890P1149P2658
description
mol wt 500-5,000
description
mol wt 15,000-30,000 by viscosity
description
mol wt 150,000-300,000
description
mol wt 15,000-30,000
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
form
powder or solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
300 °C
mp
-
mp
-
mp
-
color
white to light yellow
color
white to off-white
color
white to light yellow
color
white to light yellow
mol wt
500-5,000
mol wt
15,000-30,000 by viscosity
mol wt
150,000-300,000
mol wt
15,000-30,000
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)