Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 354,00 zł |
Informacje o tej pozycji
354,00 zł
vapor pressure
1 mmHg ( 745 °C)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
mp
681 °C (lit.)
solubility
H2O: 133 mg/mL at , clear, colorless
SMILES string
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form crystalline | form solid | form solid |
| solubility H2O: 133 mg/mL at , clear, colorless | solubility water: complete (ca.1,430 g/l at 25 °C (77 °F)) | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 681 °C (lit.) | mp 681 °C (lit.) | mp 681 °C (lit.) | mp 681 °C (lit.) |
| vapor pressure 1 mmHg ( 745 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 745 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 745 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 745 °C) |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium iodide
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Oral
target_organs
Thyroid
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?