Przejdź do
03124-M
Potassium iodide
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur. BP, USP, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
353,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KI
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.00
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-659-4
MDL number:
Assay:
99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
Form:
crystalline
Solubility:
water: complete (ca.1,430 g/l at 25 °C (77 °F))
353,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1 mmHg ( 745 °C)
grade
puriss.
assay
99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
form
crystalline
quality
meets analytical specification of Ph. Eur. BP, USP
impurities
ammonium, in accordance, organic volatile impurities, complies (GC), residual solvents, in accordance, thiosulfate (S2O3), in accordance, ≤0.001% heavy metals (as Pb), ≤0.01% thiosulfate (S2O3), ≤0.02% free alkali (as KOH)
loss
≤0.5% loss on drying, 105 °C
pH
6-9 (25 °C, 166 g/L)
mp
681 °C (lit.)
solubility
water: complete (ca.1,430 g/l at 25 °C (77 °F))
anion traces
iodate (IO3-): in accordance, nitrate (NO3-): in accordance, nitrite (NO2-): in accordance, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Ba:, in accordance, Fe: ≤0.001%
suitability
complies for appearance of solution
SMILES string
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
General description
Potassium iodide (KI) is an inorganic potassium salt. Alumina loaded with potassium iodide has been employed as catalyst for the transesterification of soybean oil with methanol. Influence of KI on the in vitro generation of polymorphonudear leukocyte (PMN)-derived oxygen intermediates has been investigated.[1]
Application
Potassium iodide (KI) was used in the preparation of standard iodide stock solution for the determination of iodide by size exclusion chromatography.[2] It may be used in the spectrophotometric determination of advanced oxidation protein products (AOPP).[3]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
30315-M793582221945
form
crystalline
form
crystalline
form
powder or crystals
form
crystals
assay
99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
assay
≥99.0%, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
assay
99%
assay
≥99.0%
solubility
water: complete (ca.1,430 g/l at 25 °C (77 °F))
solubility
water: complete (ca.1,430 g/l at 25 °C (77 °F))
solubility
water: complete (ca.1,430 g/l at 25 °C (77 °F))
solubility
water: complete (ca.1,430 g/l at 25 °C (77 °F))
grade
puriss.
grade
puriss. p.a.
grade
-
grade
-
pH
6-9 (25 °C, 166 g/L)
pH
6-8 (20 °C, 5%)
pH
~6.9 (20 °C, 50 g/L)
pH
6.0-9.2 (25 °C, 5%)
vapor pressure
1 mmHg ( 745 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 745 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 745 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 745 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium iodide
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Oral
target_organs
Thyroid
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)